Learn More
WTW™ Spectrophotomètre 7600 UV-VIS Photolab™
Code produit 15345409
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Spectrophotomètre 7600 UV-VIS
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15345409 Spectrophotomètre 7600 UV-VIS 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15345409 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 250204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9656.87€
    8495.00€ / 1 pièces
    Économisez 1161.87€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 05-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le spectrophotomètre 7600 UV-VIS Photolab™ associe l’analyse de routine à l’analyse spectrale et la procédure de pointe OptRF. Pour les paramètres standard COD, nitrate et nitrite, un spectre dans la gamme UV est évalué au moyen d’algorithmes complexes basés sur des spectres de référence. Le résultat est indiqué sous forme de mesure de concentration, sans l’utilisation de réactifs. Pas de dichromate de potassium, pas de digestion
  • Mesure optique sans réactif de la DCO, du nitrate et du nitrite (OptRF)
  • Plus rapide que la digestion la plus rapide
  • Aucun coût, car aucun réactif ou produit chimique n’est requis
  • Respectueux de l’environnement et sans danger pour la santé
  • Des méthodes OptRF sont actuellement en cours d'élaboration pour les stations d’épuration des eaux usées
  • Léger et alimenté par batterie de voiture, Photolab 7600 UV-VIS peut facilement être utilisé sur site 
  • Paramètres UVT et SAC ; pour la désinfection UV ainsi que pour la surveillance de la pollution organique
  • Cinq programmes avec ou sans correction de la turbidité sont proposés 
  • Analyse de routine éprouvée et prise en charge étendue des applications
  • Mesure simple : photoLab™ 7600 UV-VIS de190 - 1100 nm prend en charge l’analyse de routine la plus rapide et abordable en utilisant des kits de test à code-barres et des cuves rondes et rectangulaires, tout comme le VIS version photoLab 7100
  • Plus de 250 méthodes sont disponibles pour l’analyse de l’eau, l’analyse galvanique et l’analyse générale de laboratoire
  • Les paramètres environnementaux tels que les procédures d’application et de chlorophylle pour l’industrie alimentaire et des boissons sont pris en charge par des méthodes programmées et des options de programmation complètes 
  • Avec des mesures multi-longueurs d’onde, spectrales et cinétiques, cet appareil de mesure convient aux applications mixtes ainsi qu’à la recherche
  • Logiciel PC Photolab couleur +  Data spectral de données offre une mesure complète des couleurs et une gestion pratique des données
  • IQ LabLink offre une connexion exceptionnelle entre les mesures de laboratoire et IQ Sensor Net pour une fiabilité de mesure optimale
  • Les données de mesure des capteurs IQ Sensor Net (VARiON™) peuvent être transférées via une clé USB directement dans Photolab 7600 UV- VIS et inversement ; sans faille et sans enchevêtrement de câble grâce à l’identification du capteur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Spectrophotomètre 7600 UV-VIS