Learn More
Thermo Scientific™ Cuves de tubes à essai pour spectrophotomètre
Code produit 11883774 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur du trajet optique:
508mm
∼11,6 mm
Hauteur (métrique):
88mm
100 mm
Conditionnement:
12 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur du trajet optique Hauteur (métrique) Conditionnement
11883774 ∼11,6 mm 100 mm -
11836534 508mm 88mm 12 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11883774 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 331780000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.00€
    157.50€ / 12 pièces
    Économisez 24.50€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Les cuves pour tubes à essai Thermo Scientific™ sont des cellules de spectrophotomètre facilement utilisables et peu onéreuses pour les analyses courantes.
Optimisez les analyses courantes grâce aux cuves pour tubes à essai Thermo Scientific™ qui sont des cellules de spectromètre facilement utilisables et peu onéreuses. Un accessoire dédié de support de tubes à essai est nécessaire pour réaliser des mesures dans les tubes à essai dans tous les spectrophotomètres Thermo Scientific™ GENESYS™ et Thermo Scientific™ Evolution™. Reportez-vous au guide de l’utilisateur de votre instrument pour de plus amples informations sur les limites de hauteur des tubes à essai qui peuvent s’insérer dans le compartiment à échantillons de votre instrument.
Les cuves pour tubes à essai étaient populaires pour effectuer des mesures dans le spectrophotomètre Thermo Scientific™ SPECTRONIC™ 20, dans les laboratoires d’enseignement et les laboratoires d’analyses de base au siècle dernier.  De nombreuses méthodes établies nécessitent toujours l’utilisation de cuves pour tubes à essai.  
Les méthodes (et instruments) modernes utilisent généralement des cuves carrées dotées d’une longueur de trajet optique hautement reproductible et de surfaces optiques parfaitement perpendiculaires au faisceau lumineux de l’instrument. Elles disposent également d’un haut degré de reproductibilité de cuve en cuve, même parmi les cuves à usage unique économiques vendues par centaines.
Les spectrophotomètres conçus pour une utilisation avec les cuves présentent souvent des restrictions concernant la hauteur maximale des cuves qu’ils peuvent accueillir.  Ceci nécessite l’achat de tubes à essai courts spéciaux si un client souhaite travailler avec des tubes à essai dans un instrument moderne.  
Thermo Fisher Scientific continue de fournir des cuves spécialisées pour tubes à essai afin de répondre aux besoins analytiques récurrents de nos clients.  Cependant, nous recommandons vivement aux clients d’établir de nouvelles méthodes permettant l’utilisation de cuves carrées ou rectangulaires, de passer en revue les anciennes méthodes nécessitant des tubes à essai et, si possible, d’employer des cuves carrées comme alternative plus moderne, plus précise et plus disponible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Cuvette
Matériau Verre optique
Quantité Box of 12, unmatched
Longueur du trajet optique ∼11,6 mm
Hauteur (métrique) 100 mm
Diamètre (métrique) Outer diameter is approx. 0.5 in.