Learn More
Labconco™ Souffleuse en fibre de verre Spectrum, 2 chevaux
Tous les produits Labconco Corporation ProduitsDescription
- Monophasée ou triphasée
- Facile à installer
- Fonctionne sans compromis dans les conditions météorologiques les plus difficiles
- Le polyester renforcé de fibre de verre offre la plus large gamme de compatibilité chimique
- Consomme moins d’énergie que les soufflants entraînés par courroie, moins coûteux à entretenir
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Protector XStream Cagoule, Protector Premier Cagoule |
| Hauteur (impériale) | 29 in |
| Longueur (impériale) | 27 in |
| Puissance (CV) | 2 hp |
| Hauteur (métrique) | 73.66 cm |
| Longueur (métrique) | 68.58 cm |
| Type de produit | Souffleur, Vitesses multiples |
| Tension | 230 V |
| Matériau | Fibre de verre |
| À utiliser avec (application) | Laboratoires utilisant des produits chimiques |
| Afficher plus |