Learn More
Spectrum™ Pulvérisateurs pour tissus Bessman
Code produit 12497021
Change view
Click to view available options
Capacité:
10 à 50 mg
100 à 1000 mg
25 à 250 mg
Comprend:
10 tubes, 11 in. Marteau de plomb
Hammer, 1 tube de culture de 90 mL
Longueur (métrique) de l’arbre:
26,8mm
47,3mm
47,6mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Comprend Longueur (métrique) de l’arbre unitSize
12497021 10 à 50 mg 10 tubes, 11 in. Marteau de plomb 26,8mm 1 pièce
15179843 25 à 250 mg 10 tubes, 11 in. Marteau de plomb 47,3mm 1 pièce
15391052 100 à 1000 mg Hammer, 1 tube de culture de 90 mL 47,6mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12497021 Fournisseur Spectrum™ Code fournisseur 189470
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Se compose d’un mortier en 2 composants avec poignées et d’un pilon, spécialement conçu pour pulvériser 10 - 1000 mg de tissu
Après avoir refroidi le mortier et le pilon dans de l'azote liquide, le marteau en plomb de 28 cm inclus est utilisé sur le mortier pour pulvériser complètement l'échantillon inséré. L’échantillon peut alors être facilement transféré sans le toucher ni le dégeler en enlevant le mortier et en retournant l’ensemble de pilon sur un tube à essai.
  • 3 tailles disponibles : 10-50 mg, 25-250 mg et 100-1000 mg de tissu
  • Les pulvérisateurs de petite et moyenne taille comprennent 10 tubes à essai
  • Le grand broyeur comprend un bocal de culture de 90 ml
Spécification
Diamètre (métrique) de l’arbre 6,6mm
Diamètre (impériale) de l’arbre 0,25 in
Capacité (métrique) 10 à 50 mg
À utiliser avec (application) Conçu pour la pulvérisation de 10 à 1000 mg de tissu
Comprend 10 tubes, 11 in. Marteau de plomb
Longueur (impériale) de l’arbre 1,05 in
Longueur (métrique) de l’arbre 26,8mm
Matériau Acier inoxydable
Capacité 10 à 50 mg