Learn More
Spectrum™ Pulvérisateurs pour tissus Bessman
Description
Après avoir refroidi le mortier et le pilon dans de l'azote liquide, le marteau en plomb de 28 cm inclus est utilisé sur le mortier pour pulvériser complètement l'échantillon inséré. L’échantillon peut alors être facilement transféré sans le toucher ni le dégeler en enlevant le mortier et en retournant l’ensemble de pilon sur un tube à essai.
- 3 tailles disponibles : 10-50 mg, 25-250 mg et 100-1000 mg de tissu
- Les pulvérisateurs de petite et moyenne taille comprennent 10 tubes à essai
- Le grand broyeur comprend un bocal de culture de 90 ml
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 25,6mm |
| Diamètre (impériale) de l’arbre | 1 po |
| Capacité (métrique) | 100 à 1000 mg |
| À utiliser avec (application) | Conçu pour la pulvérisation de 10 à 1000 mg de tissu |
| Comprend | Hammer, 1 tube de culture de 90 mL |
| Longueur (impériale) de l’arbre | 1,87 in |
| Longueur (métrique) de l’arbre | 47,6mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Capacité | 100 à 1000 mg |