Learn More
Spectrum™ Dispositif de dialyse Micro Float-A-Lyzer™ à petit volume prêt à l’emploi
Code produit 12025625
Change view
Click to view available options
MWCO:
0,1 à 0,5 kDa
0,5 à 1 kDa
100 kDa
20 kDa
3,5 à 5 kDa
50 kDa
8 à 10 kD
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Orange
Rouge
Vert
Hauteur (métrique):
44 mm
63 mm
Conditionnement:
12 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit MWCO Couleur de bouchon Hauteur (métrique) unitSize
12025625 0,5 à 1 kDa Orange 44 mm 12 pièces
12005625 0,1 à 0,5 kDa Vert 44 mm -
12045625 3,5 à 5 kDa Noir 44 mm 12 pièces
12065625 8 à 10 kD Jaune 44 mm 12 pièces
12085625 20 kDa Rouge 44 mm 12 pièces
12005635 50 kDa Blanc 44 mm 12 pièces
12015625 0,1 à 0,5 kDa Vert 63 mm 12 pièces
12025635 100 kDa Bleu 44 mm 12 pièces
12035625 0,5 à 1 kDa Orange 63 mm 12 pièces
12055625 3,5 à 5 kDa Noir 63 mm 12 pièces
12075625 8 à 10 kD Jaune 63 mm 12 pièces
12095625 20 kDa Rouge 63 mm 12 pièces
12015635 50 kDa Blanc 63 mm 12 pièces
12035635 100 kDa Bleu 63 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 12025625 Fournisseur Spectrum™ Code fournisseur F235051
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrant une commodité optimale, ce dispositif préassemblé intègre la tubulure à membrane en ester de cellulose (CE) de qualité biotechnologique ultrapure de Spectrum dans une conception facile à utiliser, rendant la microdialyse de laboratoire plus facile
Prêts à l'emploi et jetables, les Float-A-Lyzer G2 intègre des tubes à membrane en ester de cellulose de qualité biotechnologique (CE) dans un dispositif de dialyse préassemblé facile à utiliser& offre un confort optimal. Disponible en volumes de 1, 5 et 10 mL. Le bouchon à vis refermable est codé par couleur pour 9 MWCO disponibles et offre un accès ouvert pour un chargement facile et une récupération totale de l'échantillon avec une pipette jetable (incluse pour les formats 5 et 10 mL). L’anneau flottant (inclus) assure la flottabilité pour optimiser l’efficacité de la dialyse.
  • Conçu pour rester droit sur les paillasses pendant la préparation expérimentale et pour flotter et s’auto-orienter pendant la dialyse.
  • Étanche Luer-Lok™ Le capuchon permet un accès facile grâce à la seringue incluse pour un chargement et un prélèvement d'échantillon aisés.
  • Les unités peuvent également se verrouiller pour la dialyse simultanée de plusieurs échantillons
  • Prêt à l’emploi et complet
  • Chargement facile de la seringue (sans aiguille)
  • Récupération totale des échantillons
  • Ultrapure CE biotechnologique (sans nettoyage)
  • Gamme la plus large de seuil de rétention des molécules
  • Maximise SA& minimise le volume de rétention
Spécification
Type de produit Micro Float-A-Lyzer Dispositif de dialyse
MWCO 0,5 à 1 kDa
Membrane Ester de cellulose
Matériau Polycarbonate
Diamètre (impériale) de la membrane 0,25 in
Diamètre (métrique) de la membrane 6,4 mm
Hauteur (impériale) 1,7 po
Hauteur (métrique) 44 mm
Largeur (impériale) 1,77 in
Largeur (métrique) 45 mm
Capacité (métrique) 100 à 200 μl
Couleur de bouchon Orange
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Raccord Luer-Lock
Contenus des kits Seringue de 1 ml
Quantité Pièce
À utiliser avec (application) Conçu pour rester droit sur les paillasses pendant la préparation expérimentale et pour flotter et s’auto-orienter pendant la dialyse.