Learn More
Spectrum™ Dispositif de dialyse Micro Float-A-Lyzer™ à petit volume prêt à l’emploi
Descrizione
Offrant une commodité optimale, ce dispositif préassemblé intègre la tubulure à membrane en ester de cellulose (CE) de qualité biotechnologique ultrapure de Spectrum dans une conception facile à utiliser, rendant la microdialyse de laboratoire plus facile
Prêts à l'emploi et jetables, les Float-A-Lyzer G2 intègre des tubes à membrane en ester de cellulose de qualité biotechnologique (CE) dans un dispositif de dialyse préassemblé facile à utiliser& offre un confort optimal. Disponible en volumes de 1, 5 et 10 mL. Le bouchon à vis refermable est codé par couleur pour 9 MWCO disponibles et offre un accès ouvert pour un chargement facile et une récupération totale de l'échantillon avec une pipette jetable (incluse pour les formats 5 et 10 mL). L’anneau flottant (inclus) assure la flottabilité pour optimiser l’efficacité de la dialyse.
- Conçu pour rester droit sur les paillasses pendant la préparation expérimentale et pour flotter et s’auto-orienter pendant la dialyse.
- Étanche Luer-Lok™ Le capuchon permet un accès facile grâce à la seringue incluse pour un chargement et un prélèvement d'échantillon aisés.
- Les unités peuvent également se verrouiller pour la dialyse simultanée de plusieurs échantillons
- Prêt à l’emploi et complet
- Chargement facile de la seringue (sans aiguille)
- Récupération totale des échantillons
- Ultrapure CE biotechnologique (sans nettoyage)
- Gamme la plus large de seuil de rétention des molécules
- Maximise SA& minimise le volume de rétention
Specifica
Specifica
| Type de produit | Micro Float-A-Lyzer Dispositif de dialyse |
| MWCO | 100 kDa |
| Membrane | Ester de cellulose |
| Matériau | Polycarbonate |
| Diamètre (impériale) de la membrane | 0,25 in |
| Diamètre (métrique) de la membrane | 6,4 mm |
| Hauteur (impériale) | 1,7 po |
| Hauteur (métrique) | 44 mm |
| Largeur (impériale) | 1,77 in |
| Largeur (métrique) | 45 mm |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.