Learn More
Spectrum™ Dispositif de dialyse Micro Float-A-Lyzer™ à petit volume prêt à l’emploi
Description
Offrant une commodité optimale, ce dispositif préassemblé intègre la tubulure à membrane en ester de cellulose (CE) de qualité biotechnologique ultrapure de Spectrum dans une conception facile à utiliser, rendant la microdialyse de laboratoire plus facile
Prêts à l'emploi et jetables, les Float-A-Lyzer G2 intègre des tubes à membrane en ester de cellulose de qualité biotechnologique (CE) dans un dispositif de dialyse préassemblé facile à utiliser& offre un confort optimal. Disponible en volumes de 1, 5 et 10 mL. Le bouchon à vis refermable est codé par couleur pour 9 MWCO disponibles et offre un accès ouvert pour un chargement facile et une récupération totale de l'échantillon avec une pipette jetable (incluse pour les formats 5 et 10 mL). L’anneau flottant (inclus) assure la flottabilité pour optimiser l’efficacité de la dialyse.
- Conçu pour rester droit sur les paillasses pendant la préparation expérimentale et pour flotter et s’auto-orienter pendant la dialyse.
- Étanche Luer-Lok™ Le capuchon permet un accès facile grâce à la seringue incluse pour un chargement et un prélèvement d'échantillon aisés.
- Les unités peuvent également se verrouiller pour la dialyse simultanée de plusieurs échantillons
- Prêt à l’emploi et complet
- Chargement facile de la seringue (sans aiguille)
- Récupération totale des échantillons
- Ultrapure CE biotechnologique (sans nettoyage)
- Gamme la plus large de seuil de rétention des molécules
- Maximise SA& minimise le volume de rétention
Specifications
Specifications
| Type de produit | Micro Float-A-Lyzer Dispositif de dialyse |
| MWCO | 3,5 à 5 kDa |
| Membrane | Ester de cellulose |
| Matériau | Polycarbonate |
| Diamètre (impériale) de la membrane | 0,25 in |
| Diamètre (métrique) de la membrane | 6,4 mm |
| Hauteur (impériale) | 1,7 po |
| Hauteur (métrique) | 44 mm |
| Largeur (impériale) | 1,77 in |
| Largeur (métrique) | 45 mm |
| Show More |