Learn More
Spectrum™ Spectra Mesh™ Filtres en nylon, tissés
Code produit 15380872
Change view
Click to view available options
Porosité:
10 μm
20 μm
30 μm
41 μm
53 μm
100 μm
Diamètre (métrique):
47 mm
55 mm
90 mm
Épaisseur (métrique):
45 μm
55 μm
60 μm
64 μm
78 μm
Conditionnement:
10 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Diamètre (métrique) Épaisseur (métrique) unitSize
15380872 100 μm 90 mm 78 μm 10 pièces
15380842 30 μm 55 mm 64 μm 10 pièces
15310882 53 μm 90 mm 60 μm 10 pièces
15370882 10 μm 90 mm 45 μm 10 pièces
15300952 10 μm 47 mm 45 μm 10 pièces
15310952 20 μm 47 mm 55 μm 10 pièces
15300852 20 μm 55 mm 55 μm 10 pièces
15330882 41 μm 90 mm 60 μm 10 pièces
15340952 41 μm 47 mm 60 μm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15380872 Fournisseur Spectrum™ Code fournisseur 145908
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Se composent de brins individuels tissés formant une grille à mailles
Combinent résistance à la traction élevée et flexibilité
  • Affinité avec l’eau : Hydrophile
  • Résistance : Haut
  • Adsorption : Haut
  • Meilleures résistance : Produits corrosifs
  • Résistance au pH : pH 3-10
  • Stabilité thermique : jusqu’à 180°C
  • Stérilisation : Irra
Spécification
Format Disque
Matériau Nylon
Particle Retention 100 μm
Porosité 100 μm
À utiliser avec (application) Déchets dangereux, purification de l’eau potable, mesures des pluies acides, solides en suspension, air / amiante, analyse des poussières de charbon, analyse océanographique, analyse élémentaire de traces
Épaisseur (métrique) 78 μm
Mouillabilité Hydrophile
Diamètre (métrique) 90 mm