Learn More
Spectrum™ 1 à 4 membrane de dialyse RC standard en feuilles plates Spectra / Por™
Code produit 10278854
Modifier l'affichage
Click to view available options
MWCO:
12 à 14 kDa
3,5 kDa
Largeur (impériale):
4,2 in
5,9 in
7,8 in
Longueur (impériale):
4,2 in
5,9 in
7,8 in
Membrane:
Spectra/Por 2
Spectra/Por 3
Spectra/Por™ 4
Conditionnement:
25 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit MWCO Largeur (impériale) Longueur (impériale) Membrane unitSize
10278854 12 à 14 kDa 7,8 in 7,8 in Spectra/Por 2 25 pièces
12757516 3,5 kDa 4,2 in 4,2 in Spectra/Por 3 25 pièces
12370170 12 à 14 kDa 5,9 in 5,9 in Spectra/Por™ 4 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10278854 Fournisseur Spectrum™ Code fournisseur 132686
Expédition estimée: 10-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
RC standard clair, flexible et robuste (cellulose régénérée) en feuilles carrées à couche unique pouvant être utilisées avec une variété d’équipements de dialyse ou pouvant être découpées en dimensions spécifiques pour être fixées à des cadres pour des dosages diagnostiques personnalisés, des études d’équilibre, le dessalage, la purification des protéines, etc.
  • La formule à feuilles plates est destinée à une utilisation avec un équipement de dialyse ou à une découpe à la taille
  • Disponibles en seuil de rétention des molécules de 3,5 kD, de 6 à 8 kD et de 12 à 14 kD
  • Bonne compatibilité chimique avec les acides forts dilués& bases, acides et bases faibles concentrés, de nombreux alcools& certains produits biologiques.
  • Standard RC peut tolérer un pH de 2 à 12 et une température de 4 à 121 °C.
  • 25 feuilles / emballage
Ne pas nouer de nœuds dans la tubulure ; utiliser des bouchons
Spécification
Type de produit Spectra/Por 2 feuilles plates de membrane de dialyse
MWCO 12 à 14 kDa
Membrane Spectra/Por 2
Longueur (impériale) 7,8 in
Longueur (métrique) 200 mm
Largeur (impériale) 7,8 in
Largeur (métrique) 200 mm
Dimensions (L x l) 7,8 x 7,8 in (200 x 200 mm)
Couleur Transparent
Plage de températures (impériale) 39°F à 250°F
Plage de températures (métrique) 4°C à 121°C
Quantité 25 feuilles
À utiliser avec (application) Idéal pour la séparation moléculaire, les études sur la liaison protéinique, l’élimination d’électrolytes, le dessalage