Learn More
Spectrum™ Tubulure de dialyse RC standard pré-humidifiée Spectra/Por™ 6, MWCO de 1-50 kD
Description
Transparente, flexible et robuste ; membrane en cellulose régénérée (RC) de qualité standard, aisément pré-équilibrée dans l’eau afin d’éliminer le besoin de trempage destiné à retirer la glycérine et à hydrater la membrane
Cette membrane prête à l’emploi est conditionnée humide dans une solution de conservation de 0,05 % d’azoture de sodium. Il suffit de rincer la solution de conservation avec de l’eau DI, de charger l’échantillon et de dialyser.
- Pré-humidifié& prêt à l'emploi, aucune élimination de glycérine requise
- 8 seuils de coupure moléculaire (MWCO) allant de 1 kDa à 50 kDa
- Bonne compatibilité chimique avec les acides et bases forts dilués, les acides faibles concentrés& bases, de nombreux alcools et certains produits organiques
- Standard RC peut tolérer un pH de 2 à 12 et une température de 4 à 121 °C.
- Idéal pour la préparation d’échantillons, le dessalage, l’échange de tampons, le changement de pH, la purification de protéines, etc.
- Paquet économique de 10 mètres
Ne pas nouer de nœuds dans la tubulure ; utiliser des bouchons
Spécification
Spécification
| Type de produit | Spectra/Por 6 tubes de dialyse |
| MWCO | 1 kd |
| Matériau | Cellulose régénérée |
| Format | Tubing |
| Diamètre (métrique) | 24 mm |
| Diamètre (impériale) | 0,94 in |
| Longueur (impériale) | 33 pieds |
| Longueur (métrique) | 10 m |
| Formule | Emballé humide dans 0,05 % d’azoture de sodium |
| Plage de températures (impériale) | 39,2°F à 249,8°F |
| Afficher plus |