Learn More
Spectrum™ Tubulure de dialyse RC standard pré-humidifiée Spectra/Por™ 6, MWCO de 1-50 kD
Code produit 11495879
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
7,5 mm
11,5 mm
15 mm
17,8 mm
20,4 mm
21,6 mm
24 mm
29 mm
31,8 mm
34,4 mm
MWCO:
10 kDa
15 kDa
1 kd
2 kDa
25 kDa
3,5 kDa
50 kDa
8 kDa
Conditionnement:
1 pièce
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) MWCO unitSize
11495879 31,8 mm 8 kDa 1 pièce
11425869 11,5 mm 1 kd 1 pièce
11435869 24 mm 1 kd 1 pièce
11445869 29 mm 1 kd 1 pièce
11455869 11,5 mm 2 kDa 1 pièce
11465869 24 mm 2 kDa -
11485869 11,5 mm 3,5 kDa 1 pièce
11475869 29 mm 2 kDa 1 pièce
11405879 34,4 mm 3,5 kDa 1 pièce
11445879 15 mm 8 kDa -
11475879 20,4 mm 8 kDa 1 pièce
11405889 7,5 mm 10 kDa 1 pièce
11415889 15 mm 10 kDa 1 pièce
11425889 20,4 mm 10 kDa 1 pièce
11435889 29 mm 10 kDa 1 pièce
11475889 7,5 mm 15 kDa 1 pièce
11495889 15 mm 15 kDa 1 pièce
11405899 20,4 mm 15 kDa 1 pièce
11425899 7,5 mm 25 kDa 1 pièce
11435899 17,8 mm 25 kDa 1 pièce
11405909 21,6 mm 50 kDa 1 pièce
11495899 17,8 mm 50 kDa 1 pièce
11485899 7,5 mm 50 kDa 1 pièce
11445899 21,6 mm 25 kDa 1 pièce
11495869 29 mm 3,5 kDa 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Code produit 11495879 Fournisseur Spectrum™ Code fournisseur 132586
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Membrane claire, flexible et robuste ; membrane RC standard (cellulose régénérée) facilement pré-équilibrée dans l’eau, éliminant ainsi la nécessité de tremper pour éliminer la glycérine et hydrater la membrane
Transparente, flexible et robuste ; membrane en cellulose régénérée (RC) de qualité standard, aisément pré-équilibrée dans l’eau afin d’éliminer le besoin de trempage destiné à retirer la glycérine et à hydrater la membrane
Cette membrane prête à l’emploi est conditionnée humide dans une solution de conservation de 0,05 % d’azoture de sodium. Il suffit de rincer la solution de conservation avec de l’eau DI, de charger l’échantillon et de dialyser.
  • Pré-humidifié& prêt à l'emploi, aucune élimination de glycérine requise
  • 8 seuils de coupure moléculaire (MWCO) allant de 1 kDa à 50 kDa
  • Bonne compatibilité chimique avec les acides et bases forts dilués, les acides faibles concentrés& bases, de nombreux alcools et certains produits organiques
  • Standard RC peut tolérer un pH de 2 à 12 et une température de 4 à 121 °C.
  • Idéal pour la préparation d’échantillons, le dessalage, l’échange de tampons, le changement de pH, la purification de protéines, etc.
  • Paquet économique de 10 mètres
Ne pas nouer de nœuds dans la tubulure ; utiliser des bouchons
Spécification
Type de produit Spectra/Por 6 tubes de dialyse
MWCO 8 kDa
Matériau Cellulose régénérée
Diamètre (métrique) 31,8 mm
Diamètre (impériale) 1,25 in
Longueur (impériale) 33 pieds
Longueur (métrique) 10 m
Formule Emballé humide dans 0,05 % d’azoture de sodium
Plage de températures (impériale) 39,2°F à 249,8°F
Plage de températures (métrique) 4°C à 121°C
Quantité Pièce
À utiliser avec (application) Idéal pour la séparation moléculaire, les études sur la liaison protéinique, l’élimination d’électrolytes, le dessalage