Learn More
Spectrum™ Tubulure à membrane de dialyse en RC de qualité biotechnologique Spectra/Por
Beschreibung
- Conçue à partir d’un processus de régénération qui donne des tolérances de température supérieures et des compatibilités chimiques avec la même pureté et la même sélectivité élevées que le CE de qualité biotechnologique
- La membrane peut tolérer des acides et des bases faibles concentrés, des acides et des bases-forts dilués, la plupart des alcools et certains solvants organiques légers ou dilués
- Porosité contrôlée de façon rigide pour de meilleures sélectivité et séparations
- Ultrapure n'interfère pas avec l'activité et la fonction moléculaires
- 3 seuils de coupure moléculaire et 2 largeurs de tubes plats
- Conditionnés secs avec de la glycérine (tremper 15 min dans de l’eau)
- À utiliser avec un pH de 2 à 12 et une température de 4 à 60 °C.
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Spectra/Por Tubulures de dialyse |
| MWCO | 20 kDa |
| Matériau | Cellulose régénérée |
| Diamètre (métrique) | 10 mm |
| Diamètre (impériale) | 0,39 in |
| Longueur (impériale) | 16,4 pi |
| Longueur (métrique) | 5 m |
| Formule | Conditionnés secs avec de la glycérine (tremper 15 min dans de l’eau) |
| Plage de températures (impériale) | 39,2°F à 140°F |
| Plage de températures (métrique) | 4°C à 60°C |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?