Learn More
Spectrum™ SPECTRA/POR 1 6-8K MWCO 50-400ML READY TO USE SACK
Spécification
Spécification
| Type de produit | Sacs de dialyse prêts à l’emploi |
| MWCO | 12 à 14 kDa |
| Membrane | Spectra/Por 1 |
| Largeur (métrique) | 50 mm |
| Capacité (métrique) | 50 à 400 ml |