Learn More
Spectrum™ Pipette d’échantillonnage jetable Transfertube™ et compte-gouttes
Code produit 11760604
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
4 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique)
11760604 4 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11760604 Fournisseur Spectrum™ Code fournisseur 190195P
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 23-11-2026
Un dispositif innovant pour transférer des échantillons liquides et carotter des échantillons semi-solides d’une seule main
La grande ouverture est particulièrement utile pour travailler avec les particules, les suspensions, les pâtes, les gels et les crèmes. Le transfert jetable réduit le risque de contamination croisée associé aux pipettes et aux instruments de coupe réutilisés.
  • Capacité : 4 ml
  • Longueur : 6,8 po (175 mm)
  • Arbre et piston L x Dia. : 6 x 0,24 po (153 x 6 mm)
  • Dia. int. x Dia. ext. de la bague pour doigts : 0,65 x 0,8 po (16,5 x 20 mm)
Applications :
  • Généralités : Poudres, solutions visqueuses, boues, liquides
  • Microbiologie : colonie bactérienne ou virale sur gélose
  • Écologie et industrie : Sol, boue, échantillons de carottes, huiles
  • Cosmétiques : crèmes, gels, cires, échantillonnage
  • Transformation des aliments : pâtes, crèmes, sirops, concentrés
Spécification
Matériau PP
À utiliser avec (application) Pour les colonies bactériennes ou virales sur gélose en microbiologie, poudres, solutions visqueuses, boues, liquides, sol, échantillons de carottes
Longueur (impériale) 6 in
Volume (métrique) 4 ml
Longueur (métrique) 15,24 cm
Type Pipette de transfert
Jetable Usage unique