Learn More
Spectrum™ Kits de taille d’essai pour tubulure à membrane de dialyse en CE de qualité biotechnologique (1 mètre), seuil de rétention des molécules : 300 kd
Description
Includes
- 1 m de rouleau de tubulure de dialyse en CE de qualité biotechnologique (16 mm de largeur plate)
- 2 Bouchons de tubulure universels
- 5 aiguilles d’ouverture de tubulure
Idéal pour les petites applications de dialyse critiques nécessitant la sélectivité et la rétention plus concises fournies par la membrane en ester de cellulose (CE) Biotech que celles en RC de qualité standard
Les kits sont parfaits pour comparer les performances de seuil de rétention des molécules de la membrane afin d’optimiser la séparation ou la purification. Fournit une longueur de 1 m de tubulure à membrane en CE de qualité biotechnologique (16 mm de largeur plate), une paire de bouchons de tubulure universels et 5 aiguilles pour l’ouverture de la tubulure à membrane. La tubulure est emballée à l’état humide dans un conservateur d’azoture de sodium à 0,05 % qui se rince facilement à l’eau. Neuf seuils de rétention des molécules différents disponibles : 0,1 à 0,5 kDa, 0,5 à 1,0 kDa, 3,5 à 5 kDa, 8 à 10 kDa, 20 kDa, 50 kDa, 100 kDa, 300 kDa, et 1000 kDa.
- Porosité contrôlée de façon rigide pour de meilleures sélectivité et séparations que pour le grade RC
- 9 seuils de rétention des molécules disponibles allant de 100 à 1 000 000 daltons
- Ultrapure, pas d’impuretés de métaux lourds ou de sulfures
- Faible liaison protéique
- Aucune élimination, aucun nettoyage ou prétraitement de la glycérine n’est nécessaire
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit d’essai de dialyse |
| MWCO | 300 kDa |
| Format | Tubing |
| Diamètre (métrique) | 10 mm |
| Diamètre (impériale) | 0,39 in |
| Contenus des kits | Tubulure de membrane de dialyse Biotech de qualité CE de 1 m, 2 bouchons universels, 5 prises d’ouverture |
| Quantité | Pièce |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour les petites applications de dialyse critiques |