Learn More
Spectrum™ Carrés de macrofiltration en polymère tissé Spectra/Mesh : N (nylon)
Code produit 15370912
Modifier l'affichage
Click to view available options
Zone ouverte:
14 %
21 %
2 %
33 %
36 %
45 %
47 %
50 %
55 %
Taille (métrique) de l’ouverture:
10 mu;m
20 mu;m
30mu; m
41 mu;m
53 mu;m
60 mu;m
70 mu;m
100 mu;m
200 mu;m
300 mu;m
Conditionnement:
3 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Zone ouverte Taille (métrique) de l’ouverture unitSize
15370912 50 % 300 mu;m 3 pièces
11501150 55 % 200 mu;m 3 pièces
15380912 45 % 60 mu;m 3 pièces
15390912 36 % 53 mu;m 3 pièces
11757075 36 % 70 mu;m 3 pièces
11822512 33 % 41 mu;m 3 pièces
12654633 21 % 30mu; m 3 pièces
11511150 14 % 20 mu;m 3 pièces
12568498 2 % 10 mu;m 3 pièces
10762926 47 % 100 mu;m 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 15370912 Fournisseur Spectrum™ Code fournisseur 146486
Expédition estimée: 01-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Combinent résistance à la traction élevée et flexibilité
Parfaits pour les solutions de coloration, de filtration et de sélection ou les suspensions contenant des molécules ou des particules à haut poids moléculaire.
  • Non absorbants
  • Combinent résistance à la traction élevée et flexibilit
Spécification
Adsorption Haut
Certifications/Conformité ISO 9001:2008
Matériau Nylon
Stérilité Stérile
Hydrophobicité Hydrophile
Zone ouverte 50 %
Plage de pH 3 à 10
Taille (métrique) de l’ouverture 300 mu;m
Stabilité de la température 180deg;C
Épaisseur (métrique) 200 μm
Type Filtre tissé Spectra Mesh
Diamètre (impériale) 4,65 in.2