Learn More
Spectrum™ Tubulure de dialyse à membrane CR Spectra/Por™ 1, 6000 à 8000 Dalton MWCO
Description
Idéal pour la séparation moléculaire, les études sur la liaison protéinique, l’élimination d’électrolytes, le dessalage
Fournis sous forme de tubulure à largeur plate ou de feuilles plates pouvant être pliées pour s’adapter à divers appareils de dialyse de type entonnoir. Membranes en cellulose naturelle régénérée pure avec seuil de rétention des molécules de 1000 à 50 000 daltons.
- Transparent et flexible
- Les composés à faible poids moléculaire dans des solutions aqueuses se diffusent par membrane
- Les poids moléculaires plus élevés, tels que les protéines et les bactéries, sont conservés par membrane
- Le glycérol préserve la membrane et doit être retiré avant utilisation
- Feuilles plates et disques disponibles pour une utilisation avec des appareils de dialyse
Ne pas nouer de nœuds dans la tubulure ; utiliser des bouchons
Spécification
Spécification
| Type de produit | Spectra/Por Tubulures de dialyse |
| MWCO | 6 à 8 kDa |
| Matériau | Cellulose régénérée |
| Diamètre (métrique) | 76 mm |
| Diamètre (impériale) | 3 po |
| Longueur (impériale) | 49,2 ft |
| Longueur (métrique) | 15 m |
| Plage de températures (impériale) | 39,2°F à 249,8°F |
| Plage de températures (métrique) | 4°C à 121°C |
| Quantité | Pièce |
| Afficher plus |