Learn More
- Home
- Products
- Réactifs pour l’analyse des protéines
- Dialyse et dessalage
- Tubulure pour dialyse
- Spectrum™ Tubulure à membrane Spectra/Por™ 7 (exempte de soufre et de métaux lourds) :1 Seuil de rétention des molécules 1000 à 50 000 daltons
Spectrum™ Tubulure à membrane Spectra/Por™ 7 (exempte de soufre et de métaux lourds) :1 Seuil de rétention des molécules 1000 à 50 000 daltons
Code produit 11425909| Code produit | Diamètre (métrique) | Quantité | MWCO | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11425909 | 11,5 mm | Pièce | 2 kDa | 1 pièce |
| 11415879 | 24 mm | Pièce | 1 kd | 1 pièce |
| 11540980 | 11,5 mm | Pièce | 1 kDa | 1 pièce |
| 11425879 | 45 mm | Pièce | 1 kd | 1 pièce |
| 11435909 | 24 mm | Pièce | 2 kDa | 1 pièce |
| 11445909 | 29 mm | Pièce | 2 kDa | 1 pièce |
| 11455909 | 11,5 mm | Pièce | 3,5 kDa | 1 pièce |
| 11475909 | 34,4 mm | Pièce | 3,5 kDa | - |
| 11465909 | 29 mm | Pièce | 3,5 kDa | 1 pièce |
| 11405919 | 7,5 mm | Pièce | 8 kDa | 1 pièce |
| 11485909 | 15 mm | Pièce | 8 kDa | 1 pièce |
| 11425919 | 32 mm | Pièce | 8 kDa | 1 pièce |
| 11415919 | 20,4 mm | Pièce | 8 kDa | 1 pièce |
| 11495909 | 25,5 mm | Pièce | 8 kDa | 1 pièce |
| 11455919 | 7,5 mm | Pièce | 10 kDa | 1 pièce |
| 11475919 | 20,4 mm | Pièce | 10 kDa | 1 pièce |
| 11485919 | 29 mm | Pièce | 10 kDa | 1 pièce |
| 11425929 | 7,5 mm | Pièce | 15 kDa | 1 pièce |
| 11445929 | 15 mm | Pièce | 15 kDa | 1 pièce |
| 11455949 | 7,5 mm | Pièce | 25 kDa | 1 pièce |
| 11435949 | 17,8 mm | Pièce | 25 kDa | 1 pièce |
| 11465929 | 29 mm | Pièce | 15 kDa | 1 pièce |
| 11445949 | 21,6 mm | Pièce | 25 kDa | 1 pièce |
| 11455929 | 20,4 mm | Pièce | 15 kDa | 1 pièce |
| 10749445 | 7,5 mm | Pièce | 50 kDa | 1 pièce |
| 10071954 | 17,8 mm | Pièce | 50 kDa | 1 pièce |
| 10031954 | 21,6 mm | Pièce | 50 kDa | - |
| 11435929 | 3.8 mm | 1/boîte | 15 kDa | 1 pièce |
| 11465919 | 15 mm | Pièce | 10 kDa | 1 pièce |
Description
Idéal pour la séparation moléculaire, les études sur la liaison protéinique, l’élimination d’électrolytes, le dessalage
Fournis sous forme de tubulure à largeur plate ou de feuilles plates pouvant être pliées pour s’adapter à divers appareils de dialyse de type entonnoir. Membranes en cellulose naturelle régénérée pure avec seuil de rétention des molécules de 1000 à 50 000 daltons.
- Transparent et flexible
- Les composés à faible poids moléculaire dans des solutions aqueuses se diffusent par membrane
- Les poids moléculaires plus élevés, tels que les protéines et les bactéries, sont conservés par membrane
- Le glycérol préserve la membrane et doit être retiré avant utilisation
- Feuilles plates et disques disponibles pour une utilisation avec des appareils de dialyse
Ne pas nouer de nœuds dans la tubulure ; utiliser des bouchons
Spécification
Spécification
| Type de produit | Spectra/Por 7 Tubes à membrane |
| MWCO | 2 kDa |
| Matériau | Cellulose régénérée |
| Diamètre (métrique) | 11,5 mm |
| Diamètre (impériale) | 0,45 in |
| Longueur (impériale) | 16,4 ft |
| Longueur (métrique) | 5 m |
| Couleur | Transparent |
| Formule | Emballé humide dans 0,05 % d’azoture de sodium |
| Plage de températures (impériale) | 39,2°F à 249,8°F |
| Plage de températures (métrique) | 4°C à 121°C |
| Quantité | Pièce |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour la séparation moléculaire, les études sur la liaison protéinique, l’élimination d’électrolytes, le dessalage |
| Afficher plus Afficher moins |