Learn More
Spectrum™ Tubulure à membrane Spectra/Por™ 7 (exempte de soufre et de métaux lourds) :1 Seuil de rétention des molécules 1000 à 50 000 daltons
Code produit 11455949
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
3.8 mm
7,5 mm
11,5 mm
15 mm
17,8 mm
20,4 mm
21,6 mm
24 mm
25,5 mm
29 mm
32 mm
34,4 mm
45 mm
Quantité:
1/boîte
Pièce
MWCO:
10 kDa
15 kDa
1 kDa
1 kd
2 kDa
25 kDa
3,5 kDa
50 kDa
8 kDa
Conditionnement:
1 pièce
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Quantité MWCO Conditionnement
11455949 7,5 mm Pièce 25 kDa 1 pièce
11415879 24 mm Pièce 1 kd 1 pièce
11540980 11,5 mm Pièce 1 kDa 1 pièce
11425879 45 mm Pièce 1 kd 1 pièce
11435909 24 mm Pièce 2 kDa 1 pièce
11445909 29 mm Pièce 2 kDa 1 pièce
11425909 11,5 mm Pièce 2 kDa 1 pièce
11455909 11,5 mm Pièce 3,5 kDa 1 pièce
11475909 34,4 mm Pièce 3,5 kDa -
11465909 29 mm Pièce 3,5 kDa 1 pièce
11405919 7,5 mm Pièce 8 kDa 1 pièce
11485909 15 mm Pièce 8 kDa 1 pièce
11425919 32 mm Pièce 8 kDa 1 pièce
11415919 20,4 mm Pièce 8 kDa 1 pièce
11495909 25,5 mm Pièce 8 kDa 1 pièce
11455919 7,5 mm Pièce 10 kDa 1 pièce
11475919 20,4 mm Pièce 10 kDa 1 pièce
11485919 29 mm Pièce 10 kDa 1 pièce
11425929 7,5 mm Pièce 15 kDa 1 pièce
11445929 15 mm Pièce 15 kDa 1 pièce
11435949 17,8 mm Pièce 25 kDa 1 pièce
11465929 29 mm Pièce 15 kDa 1 pièce
11445949 21,6 mm Pièce 25 kDa 1 pièce
11455929 20,4 mm Pièce 15 kDa 1 pièce
10749445 7,5 mm Pièce 50 kDa 1 pièce
10071954 17,8 mm Pièce 50 kDa 1 pièce
10031954 21,6 mm Pièce 50 kDa -
11435929 3.8 mm 1/boîte 15 kDa 1 pièce
11465919 15 mm Pièce 10 kDa 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Code produit 11455949 Fournisseur Spectrum™ Code fournisseur 132125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    768.00€
    394.00€ / 1 pièces
    Économisez 374.00€
    48% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Idéal pour la séparation moléculaire, les études sur la liaison protéinique, l’élimination d’électrolytes, le dessalage
Fournis sous forme de tubulure à largeur plate ou de feuilles plates pouvant être pliées pour s’adapter à divers appareils de dialyse de type entonnoir. Membranes en cellulose naturelle régénérée pure avec seuil de rétention des molécules de 1000 à 50 000 daltons.
  • Transparent et flexible
  • Les composés à faible poids moléculaire dans des solutions aqueuses se diffusent par membrane
  • Les poids moléculaires plus élevés, tels que les protéines et les bactéries, sont conservés par membrane
  • Le glycérol préserve la membrane et doit être retiré avant utilisation
  • Feuilles plates et disques disponibles pour une utilisation avec des appareils de dialyse
Ne pas nouer de nœuds dans la tubulure ; utiliser des bouchons
Spécification
Type de produit Spectra/Por 7 Tubes à membrane
MWCO 25 kDa
Matériau Cellulose régénérée
Format Tubing
Diamètre (métrique) 7,5 mm
Diamètre (impériale) 0,29 in
Longueur (impériale) 16,4 ft
Longueur (métrique) 5 m
Couleur Transparent
Formule Emballé humide dans 0,05 % d’azoture de sodium
Plage de températures (impériale) 39,2°F à 249,8°F
Plage de températures (métrique) 4°C à 121°C
Quantité Pièce
À utiliser avec (application) Idéal pour la séparation moléculaire, les études sur la liaison protéinique, l’élimination d’électrolytes, le dessalage