Learn More
Spectrum™ Tubulure à membrane de dialyse en ester de cellulose (CE) Spectra/Por™ Biotech
Description
Seuils de rétention des molécules sélectionnés de 100 à 100 000 daltons
- Les membranes de tubulure CE sont idéales pour le dessalage, la purification et la séparation moléculaire
- Fournie en 10 m (33 pi) de longueur en deux rouleaux de 5 m chacun, dans une solution d’azoture de sodium à 0,1 %
Informations sur la commande
Remarque : ne pas nouer—doit être utilisée avec des bouchons en nylon Spectra/Por (08-671-52, -53, -55). Les solvants polaires forts tels que l’acétone, le MEK ou le dioxane endommageront de façon irréparable les membranes. Contactez le service technique Spectrum, au 1-800-634-3300, pour plus d’informations.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tubulure à membrane de dialyse Spectra / Por |
| MWCO | 100 kDa |
| Matériau | Ester de cellulose |
| Diamètre (métrique) | 10 mm |
| Diamètre (impériale) | 0,39 in |
| Longueur (impériale) | 33 pieds |
| Longueur (métrique) | 10 m |
| Formule | Fourni en solution d’azoture de sodium à 0,1 % |
| Plage de températures (impériale) | 39,2°F à 98,6°F |
| Plage de températures (métrique) | 4°C à 37°C |
| Afficher plus |