Learn More
Spectrum™ Tubulure à membrane de dialyse en ester de cellulose (CE) Spectra/Por™ Biotech
Code produit 11475929
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
6,4 mm
10 mm
15 mm
16 mm
20 mm
24 mm
MWCO:
0,1 à 0,5 kDa
0,5 kDa
10 kDa
100 kDa
1 kDa
1 kd
25 kDa
5 kDa
50 kDa
Conditionnement:
1 pièce
10m
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) MWCO unitSize
11475929 20 mm 0,5 kDa 1 pièce
11405939 20 mm 1 kd 1 pièce
11495929 24 mm 0,5 kDa 1 pièce
10596734 15 mm 1 kDa 1 pièce
11435939 15 mm 5 kDa -
11445939 20 mm 5 kDa 1 pièce
11465939 15 mm 10 kDa -
11475939 20 mm 10 kDa -
11435959 6,4 mm 50 kDa 1 pièce
11445959 10 mm 50 kDa 1 pièce
11455959 15 mm 50 kDa 1 pièce
11465959 20 mm 50 kDa 1 pièce
11495939 6,4 mm 100 kDa 1 pièce
11415949 10 mm 100 kDa 1 pièce
11405949 15 mm 100 kDa 1 pièce
11425949 20 mm 100 kDa 1 pièce
11495949 6,4 mm 25 kDa 10m
12316903 10 mm 0,1 à 0,5 kDa 1 pièce
11485929 6,4 mm 0,5 kDa -
11405959 10 mm 25 kDa 1 pièce
10353809 16 mm 1 kDa 1 pièce
11425939 6,4 mm 5 kDa 1 pièce
10069439 10 mm 5 kDa 1 pièce
11485939 6,4 mm 10 kDa 1 pièce
11455939 10 mm 10 kDa 1 pièce
11415959 15 mm 25 kDa 1 pièce
11425959 20 mm 25 kDa 1 pièce
11415939 6,4 mm 1 kDa 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Code produit 11475929 Fournisseur Spectrum™ Code fournisseur 131060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1206.75€
    672.00€ / 1 pièces
    Économisez 534.75€
    44% de réduction
Expédition estimée: 30-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Seuils de rétention des molécules sélectionnés de 100 à 100 000 daltons
  • Les membranes de tubulure CE sont idéales pour le dessalage, la purification et la séparation moléculaire
  • Fournie en 10 m (33 pi) de longueur en deux rouleaux de 5 m chacun, dans une solution d’azoture de sodium à 0,1 %
Informations sur la commande
Remarque : ne pas nouer—doit être utilisée avec des bouchons en nylon Spectra/Por (08-671-52, -53, -55). Les solvants polaires forts tels que l’acétone, le MEK ou le dioxane endommageront de façon irréparable les membranes. Contactez le service technique Spectrum, au 1-800-634-3300, pour plus d’informations.
Spécification
Type de produit Spectra/Por Tubes à membrane de dialyse
MWCO 0,5 kDa
Matériau Ester de cellulose
Diamètre (métrique) 20 mm
Diamètre (impériale) 0,78 in
Longueur (impériale) 33 pieds
Longueur (métrique) 10 m
Formule Fourni en solution d’azoture de sodium à 0,1 %
Plage de températures (impériale) 39,2°F à 98,6°F
Plage de températures (métrique) 4°C à 37°C
Quantité Pièce
À utiliser avec (application) Idéale pour le dessalage, la purification et la séparation moléculaire