Learn More
Spectrum™ Tubulure à membrane de dialyse en ester de cellulose (CE) Spectra/Por™ Biotech
Code produit. 11495929
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
6,4 mm
10 mm
15 mm
20 mm
24 mm
MWCO:
0,1 à 0,5 kDa
0,5 kd
100 kDa
10 kd
1 kd
25 kd
50 kDa
5 kd
Conditionnement:
1 pièce
10m
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Diamètre (métrique) MWCO unitSize
11495929 24 mm 0,5 kd 1 pièce
11475929 20 mm 0,5 kd 1 pièce
11405939 20 mm 1 kd 1 pièce
10596734 15 mm 1 kd 1 pièce
11435939 15 mm 5 kd -
11445939 20 mm 5 kd 1 pièce
11465939 15 mm 10 kd -
11475939 20 mm 10 kd -
11435959 6,4 mm 50 kDa 1 pièce
11445959 10 mm 50 kDa 1 pièce
11455959 15 mm 50 kDa 1 pièce
11465959 20 mm 50 kDa 1 pièce
11495939 6,4 mm 100 kDa 1 pièce
11415949 10 mm 100 kDa 1 pièce
11405949 15 mm 100 kDa 1 pièce
11425949 20 mm 100 kDa 1 pièce
11495949 6,4 mm 25 kd 10m
12316903 10 mm 0,1 à 0,5 kDa 1 pièce
11485929 6,4 mm 0,5 kd -
11405959 10 mm 25 kd 1 pièce
10353809 10 mm 1 kd 1 pièce
11425939 6,4 mm 5 kd 1 pièce
10069439 10 mm 5 kd 1 pièce
11485939 6,4 mm 10 kd 1 pièce
11455939 10 mm 10 kd 1 pièce
11415959 15 mm 25 kd 1 pièce
11425959 20 mm 25 kd 1 pièce
11415939 6,4 mm 1 kd 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Code produit. 11495929 Fournisseur Spectrum™ Code fournisseur 131057
Seuils de rétention des molécules sélectionnés de 100 à 100 000 daltons
Seuils de rétention des molécules sélectionnés de 100 à 100 000 daltons
  • Les membranes de tubulure CE sont idéales pour le dessalage, la purification et la séparation moléculaire
  • Fournie en 10 m (33 pi) de longueur en deux rouleaux de 5 m chacun, dans une solution d’azoture de sodium à 0,1 %
Informations sur la commande
Remarque : ne pas nouer—doit être utilisée avec des bouchons en nylon Spectra/Por (08-671-52, -53, -55). Les solvants polaires forts tels que l’acétone, le MEK ou le dioxane endommageront de façon irréparable les membranes. Contactez le service technique Spectrum, au 1-800-634-3300, pour plus d’informations.
Spécification
Type de produit Tubulure à membrane de dialyse Spectra / Por
MWCO 0,5 kd
Matériau Ester de cellulose
Diamètre (métrique) 24 mm
Diamètre (impériale) 0,59 in
Longueur (impériale) 33 pieds
Longueur (métrique) 10 m
Formule Fourni en solution d’azoture de sodium à 0,1 %
Plage de températures (impériale) 39,2°F à 98,6°F
Plage de températures (métrique) 4°C à 37°C
Quantité Pièce
À utiliser avec (application) Idéale pour le dessalage, la purification et la séparation moléculaire
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.