Learn More
Spectrum™ Bouchons magnétiques lestés Spectra/Por™
Code produit 11580900
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
23 mm
35 mm
55 mm
75 mm
Conditionnement:
2 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
11580900 75 mm 2 pièces
11550900 23 mm 2 pièces
11570900 55 mm 2 pièces
11560900 35 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11580900 Fournisseur Spectrum™ Code fournisseur 132766
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00€
    114.00€ / 2 pièces
    Économisez 46.00€
    28% de réduction
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Consistent en une pince articulée monobloc dont les cannelures garantissent une fermeture parfaitement étanche de la tubulure de dialyse
Type de bouchon magnétique Spectra/Por :
  • Fabriquée en polypropylène avec un barreau SS magnétique revêtu de fluorocarbone
  • À utiliser sur la plaque d’agitation magnétique pour fournir une agitation d’échantillon pour une meilleure efficacité de dialyse
  • 4 dimensions de la largeur d’étanchéité : 23 mm, 35 mm, 55 mm et 75 mm
  • Autoclavables
  • Conditionnement par 10
  • À utiliser uniquement avec la tubulure de dialyse RC
  • Ne pas utiliser avec la tubulure CE
Spécification
Type de produit Bouchon de tubulure pour dialyse
Membrane Cellulose régénérée
Matériau Polypropylène
Diamètre (métrique) 75 mm
Autoclavable Autoclavable
Type de bouchon Magnétique
Couleur Rouge
Plage de températures (impériale) 32°F à 250°F
Plage de températures (métrique) 0°C à 121°C
Contenus des kits Barreau en acier inox revêtu de fluorocarbone magnétique
Quantité 2/boîte
À utiliser avec (application) À utiliser sur la plaque d’agitation magnétique pour fournir l’agitation d’échantillons pour une meilleure efficacité de dialyse, à utiliser uniquement avec la tubulure de dialyse RC, et non avec la tubulure CE