Learn More
Spectrum™ Bouchons lestés Spectra/Por™
Code produit 10295684
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
12 mm
23 mm
35 mm
55 mm
75 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10295684 55 mm 10 pièces
11500910 12 mm -
10124224 12 mm 1 pièce
11318280 35 mm 10 pièces
11510910 23 mm 10 pièces
11520910 75 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10295684 Fournisseur Spectrum™ Code fournisseur 132745
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.45€
    156.00€ / 10 pièces
    Économisez 139.45€
    47% de réduction
Expédition estimée: 18-11-2026
Consistent en une pince articulée monobloc dont les cannelures garantissent une fermeture parfaitement étanche de la tubulure de dialyse
Type de bouchon lesté Spectra/Por :
  • Fabriqué en polypropylène avec barreau SS revêtu de fluorocarbone pour ancrer la tubulure vers le bas
  • À utiliser avec le bouchon standard flottant pour maintenir l’orientation verticale des échantillons.
  • 5 dimensions de largeur d’étanchéité : 12 mm, 23 mm, 35 mm, 55 mm et 75 mm
  • Autoclavables
  • 10/boîte ; à utiliser uniquement avec la tubulure de dialyse RC. Ne pas utiliser avec la tubulure CE.
Spécification
Type de produit Bouchon de tubulure pour dialyse
Membrane Cellulose régénérée
Matériau Polypropylène
Diamètre (métrique) 55 mm
Autoclavable Autoclavable
Type de bouchon Pondéré
Couleur Blanc
Plage de températures (impériale) 32°F à 250°F
Plage de températures (métrique) 0°C à 121°C
Contenus des kits Barreau en acier inox revêtu de fluorocarbone pour ancrer la tubulure vers le bas
Quantité 10/boîte
À utiliser avec (application) Utiliser avec un bouchon standard flottant pour maintenir l'orientation verticale de l'échantillon, utiliser avec RC Tubulures de dialyse uniquement, ne pas utiliser avec des tubulures CE.