Learn More
Spectrum™ Bouchons appariés lestés Spectra/Por™
Code produit 10423404
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
12 mm
23 mm
35 mm
55 mm
Conditionnement:
20 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
10423404 12 mm 20 pièces
11540910 23 mm 20 pièces
11550910 35 mm 20 pièces
11560910 55 mm 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10423404 Fournisseur Spectrum™ Code fournisseur 132749
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    333.97€
    221.00€ / 20 pièces
    Économisez 112.97€
    33% de réduction
Expédition estimée: 09-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Consistent en une pince articulée monobloc dont les cannelures garantissent une fermeture parfaitement étanche de la tubulure de dialyse
  • 10 paires (20 bouchons) / paquet
Spécification
Type de produit Bouchon de tubulure pour dialyse
Membrane Cellulose régénérée
Matériau Polypropylène
Diamètre (métrique) 12 mm
Autoclavable Autoclavable
Type de bouchon Appariés
Couleur Orange ou blanc
Plage de températures (impériale) 32°F à 250°F
Plage de températures (métrique) 0°C à 121°C
Quantité 20/boîte
À utiliser avec (application) Consistent en une pince articulée monobloc dont les cannelures garantissent une fermeture parfaitement étanche de la tubulure de dialyse