Learn More
Spectrum™ Sacs de dialyse Spectra/Por™ RC standard prêts à l’emploi
Code produit 15390772
Modifier l'affichage
Click to view available options
MWCO:
12 à 14 kDa
3,5 kDa
Diamètre (impériale):
1,14 in
1,33 in
Membrane:
Spectra/Por 2
Spectra/Por 3
Spectra/Por™ 4
Conditionnement:
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit MWCO Diamètre (impériale) Membrane Conditionnement
15390772 3,5 kDa 1,33 in Spectra/Por 3 10 pièces
15330762 12 à 14 kDa 1,14 in Spectra/Por 2 10 pièces
15310772 12 à 14 kDa 1,14 in Spectra/Por™ 4 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15390772 Fournisseur Spectrum™ Code fournisseur 132726
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    498.00€
    385.00€ / 10 pièces
    Économisez 113.00€
    22% de réduction
Expédition estimée: 30-12-2026
Pour de grands volumes d’échantillons
  • Matière : Cellulose régénérée
  • Longueur : 60 cm (23,62 in)
  • Scellée à une extrémité, ouverte à l’autre
  • Entonnoir fixé sur le dessus pour faciliter le remplissage des échantillons
  • Fourni en azoture de sodium à 0,05 % (doit être rincé avant utilisation)
Spécification
Type de produit Sacs de dialyse
MWCO 3,5 kDa
Membrane Spectra/Por 3
Matériau Cellulose régénérée
Diamètre (métrique) 34 mm
Diamètre (impériale) 1,33 in
Longueur (impériale) 23,6 in
Longueur (métrique) 600 mm
Largeur (métrique) 54 mm
Capacité (métrique) 50 à 400 ml
Contenus des kits Conservateur à 0,05 % d’azoture de sodium
Quantité 10/boîte
À utiliser avec (application) Pour les grands volumes d’échantillons, entonnoir fixé au-dessus pour faciliter le remplissage des échantillons