Learn More
Cole-Parmer™ Microscopes à mise au point rapprochée Specwell Corporation™
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsSpécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Idéal pour les applications industrielles en matière de contrôle et d’inspection de la qualité |
| Grossissement | 45X |
| Type de produit | Microscope à mise au point rapprochée |