Learn More
Thermo Scientific™ Concentrateur sous vide centrifuge réfrigéré SpeedVac™ SRF110 et rotors
Code produit 17394641 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Concentrateur sous vide
Kit universel pour concentrateur sous vide
Kits de concentrateur sous vide
Rotor 12-13 mm
Rotor 12-17 mm
Rotor 28 mm
Rotor de microcentrifugeuse hexagonale
Rotor pour microplaques
Alimentation électrique:
230 V, 50 Hz, 8 A
S.O.
Comprend:
Concentrateur
Pompe à huile, piège à vapeur, accessoires
Rotor
Système d’aspiration universel, rotor, accessoires
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Alimentation électrique Comprend Conditionnement
17394641 Rotor 12-17 mm S.O. Rotor 1 pièce
17364641 Rotor 12-13 mm S.O. Rotor 1 pièce
17374641 Rotor de microcentrifugeuse hexagonale S.O. Rotor 1 pièce
17384641 Rotor 28 mm S.O. Rotor 1 pièce
17304651 Rotor pour microplaques S.O. Rotor 1 pièce
17314651 Concentrateur sous vide 230 V, 50 Hz, 8 A Concentrateur 1 pièce
17324651 Kits de concentrateur sous vide 230 V, 50 Hz, 8 A Pompe à huile, piège à vapeur, accessoires 1 pièce
17334651 Kit universel pour concentrateur sous vide 230 V, 50 Hz, 8 A Système d’aspiration universel, rotor, accessoires 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17394641 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur RF52
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1405.00€
    1310.00€ / 1 pièces
    Économisez 95.00€
    6% de réduction
Expédition estimée: 17-02-2027
Traitez les échantillons biologiques thermosensibles en toute confiance à l’aide du SRF110. Ce système SpeedVac réfrigéré utilise des technologies de centrifugation, de vide et de chaleur de pointe pour éliminer les solvants et concentrer les échantillons biologiques thermosensibles tout en assurant l’intégrité des échantillons.
SpeedVac™ SRF110 modular refrigerated vacuum concentrator provides flexibility to your lab. It offers unique programming capabilities to maintain chamber temperature pre and post sample run to prevent thermal degradation of heat sensitive samples such as proteins, enzymes, and other biomolecules. They are ideal for evaporation of aqueous based solvents, buffers, and HPLC fractions. For a convenient, one model shopping experience select from SRF110P1 (modular configuration) and SRF110P2 (Semi integrated configuration) kit options. Each kit is designed to include components required for convenient SpeedVac setup.
Le concentrateur à vide réfrigéré modulaire SRF110 offre une flexibilité pour tout espace de paillasse.  Le SRF110 peut être configuré en fonction de vos besoins d’applications. Choisissez parmi une large gamme de composants ThermoFisher Scientific appropriés tels que les pompes, le piège à vapeur et des accessoires supplémentaires pour configurer la concentration sous vide personnalisée.  Pour une expérience pratique en matière d’achat, choisissez parmi les options du kit SRF110P1 (configuration modulaire) et SRF110P2 (configuration semi-intégrée). Chaque kit est conçu pour inclure les composants requis pour une configuration pratique SpeedVac.
  • Le SRF110 offre une capacité de programmation unique pour maintenir la température de la chambre avant et après l’analyse des échantillons et éviter ainsi la dégradation thermique d’échantillons thermosensibles tels que les protéines, les enzymes et d’autres biomolécules
  • Idéal pour l’évaporation de solvants aqueux non agressifs, de tampons, de fractions HPLC, etc.
  • Trois programmes prédéfinis avec option de stockage pour 9 programmes maximum
  • Plage de températures -4 C jusqu’à 100 C (incrément de 1 C)
  • Alignement automatique et mécanisme de rotor à libération rapide
  • Rotor hexagonal (RF132) inclus avec l’achat de SRF110
  • Reportez-vous à la liste des rotors disponibles à l’achat et à utiliser avec le modèle SRF110
  • Produits électroniques : 115 V CA (60 Hz, 16 A) et 230 V CA (50 Hz, 8 A)
  • Certifications : UL, CE, UKCA, CC, marquage RCM.
  • Conformité au gaz F : oui (EPA-SNAP et EU)
  • Le kit SRF110P1 comprend un SpeedVac réfrigéré (SRF110), un rotor hexagonal (RF132), une pompe à huile (VLP120-115), un piège à vapeur (RVT450-115), une tubulure universelle (UTP-TYG), une flacon de condensation en verre avec une capacité 4 litres (GCF400), un bouchon en verre (FC400) et une bouteille de liquide de transfert thermique Cryocool™ (SCC1) d’un litre
  • Le kit SRF110P2 comprend un SpeedVac réfrigéré (SRF110), un rotor hexagonal (RF132), un système de vide universel (UVS450), une tubulure universelle (UTP-TYG), un flacon de condensation en verre avec une capacité de 4 litres (GCF400), un bouchon en verre (FC400) et une bouteille de liquide de transfert thermique Cryocool™ (SCC1) d’un litre
Garantie
Prêt à l’emploi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications Néant
Capacité Holds: 52 x 2 mL; 52 x 5 mL; 36 x 5-6mL
Comprend Rotor
Type Rotor 12-17 mm
Description Rotor 12 à 17 mm, contient : 52 x 2 ml ; 52 x 5 ml ; 36 x 5 à 6 ml
Alimentation électrique S.O.
Matériau Aluminium
À utiliser avec (équipement) SRF110