Learn More
General Tools Manomètre numérique
Code produit 15200748 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de pression:
100 psi
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de pression Conditionnement
15200748 100 psi 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15200748 Fournisseur General Tools Code fournisseur 6860306
Expédition estimée: 30-12-2026
Utilisez le manomètre numérique pour lire la pression relative et la pression différentielle dans 11 unités de mesure.
  • Idéal pour mesurer les faibles pressions différentielles dans les salles blanches, pour les tests et l'équilibrage, les systèmes CVC, les systèmes pneumatiques et les périphériques informatiques.
  • Grand écran LCD rétroéclairé, fonctions maximum, minimum, maintien et arrêt automatique.
  • Le port RS-232 intégré permet de télécharger des informations sur votre PC.
  • Ces manomètres sont destinés à être utilisés uniquement avec des gaz non corrosifs et de l'air, et non avec des liquides.
Spécification
Certifications/Conformité Conformité CE
À utiliser avec (application) Idéal pour mesurer une pression différentielle faible pour les salles blanches, les tests et l’équilibrage, les applications CVCA, les systèmes pneumatiques et les périphériques informatiques
Comprend Une pile de 9 volts
Taille (impériale) du raccord 0,2 in Raccord
Taille (métrique) du raccord Cannelure : 4,57 mm
Largeur (impériale) 9,75 in
Largeur (métrique) 247.65 mm
Précision ±0,3 % pleine échelle
Type d’affichage LCD
Gamme de pression 100 psi
Type de produit Manomètre numérique