Learn More
Spermidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10294750 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10294750 1 g Flacon en verre 1g
10123570 5 g Flacon en verre 5g
10607934 25 g Flacon en verre 25g
13458358 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10294750 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 132740010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 124-20-9 | C7H19N3 | 145.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-20-9
Formule moléculaire C7H19N3
Poids moléculaire (g/mol) 145.25
Numéro MDL MFCD00008229
Clé InChI ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme spermidine, 1,5,10-triazadecane, 4-azaoctamethylenediamine, spermidin, 4-azaoctane-1,8-diamine, n1-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, 1,4-butanediamine, n-3-aminopropyl, n-3-aminopropyl butane-1,4-diamine, n-3-aminopropyl-1,4-butane-diamine, 1,4-diaminobutane, n-3-aminopropyl
CID PubChem 1102
ChEBI CHEBI:16610
SMILES NCCCCNCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau Spermidine
Point de fusion 22.0°C to 25.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.9250g/mL
Point d’ébullition 128.0°C to 130.0°C (14.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4785 to 1.4805
Quantité 1 g
Beilstein 04,II,704
Merck Index 15,8869
Gravité spécifique 0.925
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Nom IUPAC N’-(3-aminopropyl)butane-1,4-diamine
Poids de la formule 145.25
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Spermidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.