Learn More
Spermine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10488480 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10488480 5 g Flacon en verre 5g
10795781 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10488480 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 132750050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 71-44-3 | C10H26N4 | 202.35 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-44-3
Formule moléculaire C10H26N4
Poids moléculaire (g/mol) 202.35
Numéro MDL MFCD00008215
Clé InChI PFNFFQXMRSDOHW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme spermine, gerontine, musculamine, neuridine, spermin, 4,9-diaza-1,12-dodecanediamine, diaminopropyltetramethylenediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,4-butanediamine, spermine, puriss, 1,4-butanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl
CID PubChem 1103
ChEBI CHEBI:15746
Nom IUPAC N,N’-bis(3-aminopropyl)butane-1,4-diamine
SMILES NCCCNCCCCNCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau Spermine
Note relative au nom 97%
Point de fusion 26.0°C to 30.0°C
Densité 0.9370g/mL
Point d’ébullition 130.0°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair 110°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2N(CH2)3NH(CH2)4NH(CH2)3NH2
Quantité 5 g
Beilstein 04, II, 704
Merck Index 15, 8870
Gravité spécifique 0.937
Poids de la formule 202.34
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Spermine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.