Learn More
Spermine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11395325
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11395325 5 g 5g
11385325 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11395325 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19562.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 71-44-3 | C10H26N4 | 202.35 g/mol
Binds to the polyamine modulatory site of NMDA Spermine is essential for both normal and neoplastic tissue growth. It is involved in the modulation of calcium-dependent immune processes. It plays an important role in cellular proliferation and differentiation as well as inhibits neuronal nitric oxide synthase (nNOS).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Se lie au site modulateur de polyamine de NMDA Spermine, est essentiel pour la croissance des tissus normaux et néoplasiques. Il est impliqué dans la modulation des processus immunitaires dépendants du calcium. Il joue un rôle important dans la prolifération et la différenciation cellulaires, ainsi que dans l’inhibition de la synthase de l’oxyde nitrique neuronal (NNOS).
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le méthanol, l’eau et les alcools inférieurs. Insoluble dans l’éther, le benzène et l’éther de pétrole.
Remarques
Sensible à l’air et hygroscopique. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides d’acides et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-44-3
Formule moléculaire C10H26N4
Poids moléculaire (g/mol) 202.35
Numéro MDL MFCD00008215
Clé InChI PFNFFQXMRSDOHW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme spermine, gerontine, musculamine, neuridine, spermin, 4,9-diaza-1,12-dodecanediamine, diaminopropyltetramethylenediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,4-butanediamine, spermine, puriss, 1,4-butanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl
CID PubChem 1103
ChEBI CHEBI:15746
Nom IUPAC N,N’-bis(3-aminopropyl)butane-1,4-diamine
SMILES NCCCNCCCCNCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau Spermine
Point de fusion 28°C to 30°C
Point d’ébullition 150°C (5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3259
Beilstein 1751791
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,8743
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,methanol,water and lower alcohols. Insoluble in ether,benzene and petroleum ether.
Poids de la formule 202.35
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Spermine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Spermine