Learn More
Spermine, base libre, ≥ 97%, MP Biomedicals™
Code produit 11454381 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11454381 5 g 5g
11444381 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11454381 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215207005
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 71-44-3
Formule moléculaire C10H26N4
Poids moléculaire (g/mol) 202.35
Numéro MDL MFCD00008215
Clé InChI PFNFFQXMRSDOHW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme spermine, gerontine, musculamine, neuridine, spermin, 4,9-diaza-1,12-dodecanediamine, diaminopropyltetramethylenediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,4-butanediamine, spermine, puriss, 1,4-butanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl
CID PubChem 1103
ChEBI CHEBI:15746
Nom IUPAC (3-aminopropyl)({4-[(3-aminopropyl)amino]butyl})amine
SMILES NCCCNCCCCNCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau Spermine
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de la formule 202.3
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Solid