Learn More
Spermine, MedChemExpress
Code produit 16498806
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498806 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16498806 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1777
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Spermine (NSC 268508) functions directly as a free radical scabenger to protect DNA from free radical attack. Spermine has antiviral effects.
Spermine (NSC 268508) functions directly as a free radical scabenger to protect DNA from free radical attack. Spermine has antiviral effects.
Spécification
Nom chimique ou matériau Spermine
Forme physique Oil
CAS 71-44-3
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H26N4
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Synonyme NSC 268508 Neuridine
Informations sur la solubilité H2O : 125 mg/mL (617.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES NCCCNCCCCNCCCN
Poids moléculaire (g/mol) 202.34
Poids de la formule 202.34
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research