Learn More
Tétrachlorhydrate de spermine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15445329
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15445329 1 g 1g
15455329 5 g 5g
15465329 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15445329 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63060.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.50€
    34.65€ / 1g
    Économisez 3.85€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Se lie au site modulateur de la polyamine de la NMDA
Spermine tetrahydrochloride, is used to precipitate DNA from low salt aqueous buffers. Spermine tetrahydrochloride was used to precipitate DNA for flow cytometric analysis from fresh frozen breast cancer tissue, archival tissue of salivary gland, renal and thyroid tumors2 and red blood cells of chicken.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétrachlorhydrate de spermine est utilisé pour précipiter l’ADN à partir de tampons aqueux à faible teneur en sel. Le tétrachlorhydrate de spermine a été utilisé pour précipiter l’ADN pour l’analyse cytométrique en flux à partir de tissus frais de cancer du sein congelé, de tissus d’archives de la glande salivaire, de tumeurs 2 rénales et thyroïdiennes et de globules rouges de poulet.
Solubilité
Soluble dans l’eau (348,2 g/l à 20°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Hygroscopique. Stocker sous un gaz inerte. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 306-67-2
Formule moléculaire C10H30Cl4N4
Poids moléculaire (g/mol) 348.18
Numéro MDL MFCD00012914
Clé InChI XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme spermine tetrahydrochloride, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,4-butanediamine tetrahydrochloride, gerontine tetrahydrochloride, neuridine tetrahydrochloride, n1,n1'-butane-1,4-diyl bis propane-1,3-diamine tetrahydrochloride, musculamine tetrahydrochloride, geontine tetrahydrochloride, spermine hcl, 1,4-butanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl-, tetrahydrochloride, spermine, tetrahydrochloride
CID PubChem 9384
Nom IUPAC N,N’-bis(3-aminopropyl)butane-1,4-diamine ; tétrachlorhydrate
SMILES [H+].[H+].[H+].[H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].NCCCNCCCCNCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau Spermine tetrahydrochloride
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Beilstein 3911771
Informations sur la solubilité Soluble in water (348.2g/L at 20°C).
Poids de la formule 348.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Spermine tetrahydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Spermine tetrahydrochloride