Learn More
SPEX CertiPrep™ Accessoires pour laveur et sécheur de pipettes
Code produit 11466068 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Cuvette de laveur de pipettes
Pompe de laveur de pipettes, 115 V
Pompe de laveur de pipettes, 230 V
Conditionnement:
1 unité
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit unitSize
11466068 Cuvette de laveur de pipettes 1 unité
15236116 Pompe de laveur de pipettes, 115 V 1 unité
13206359 Pompe de laveur de pipettes, 230 V 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11466068 Fournisseur SPEX CertiPrep™ Code fournisseur PIPBASIN1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00€
    196.21€ / 1 unités
    Économisez 12.79€
    6% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accessoires à utiliser avec un laveur / sécheur de pipettes
La pompe et la cuvette sont fabriquées toutes deux en polyéthylène durable.
Certifications
ISO/CEI 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001 : 2015
Spécification
À utiliser avec Laveuses de pipettes
Hauteur (impériale) 5 in
Hauteur (métrique) 13 cm
À utiliser avec (équipement) Pour laveur et sécheur de pipettes
Type de produit Cuvette de laveur de pipettes