Learn More
SPEX CertiPrep™ Accessoires pour laveur et sécheur de pipettes
Code produit 15236116 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Cuvette de laveur de pipettes
Pompe de laveur de pipettes, 115 V
Pompe de laveur de pipettes, 230 V
Conditionnement:
1 unité
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15236116 Pompe de laveur de pipettes, 115 V 1 unité
11466068 Cuvette de laveur de pipettes 1 unité
13206359 Pompe de laveur de pipettes, 230 V 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15236116 Fournisseur SPEX CertiPrep™ Code fournisseur PIPPUMP115V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.03€
    246.45€ / 1 pièces
    Économisez 32.58€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Accessoires à utiliser avec un laveur / sécheur de pipettes
La pompe et la cuvette sont fabriquées toutes deux en polyéthylène durable.
Certifications
ISO/CEI 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001 : 2015
Spécification
À utiliser avec Laveuses de pipettes
Hauteur (impériale) 1 in
Hauteur (métrique) 3 cm
À utiliser avec (équipement) Pour laveur et sécheur de pipettes
Type de produit Pompe de laveur de pipettes, 115 V