Learn More
Cole-Parmer™ XRF jetable fermé X-Cell Gobelets d'échantillon
Code produit 15300562 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (impériale):
1,2 in
1,57 in
1,7 in
Diamètre (métrique):
31 mm
31 mm (micro)
40 mm
43 mm
Type de la partie supérieure:
Collier à double extrémité ouverte
Fermé
Ouvert, Col
Conditionnement:
100 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) Diamètre (métrique) Type de la partie supérieure unitSize
15300562 1,2 in 31 mm Fermé 100 pièces
15390552 1,57 in 40 mm Fermé 100 pièces
15320562 1,7 in 43 mm Fermé 100 pièces
12884611 1,2 in 31 mm Collier à double extrémité ouverte 100 pièces
15330562 1,2 in 31 mm (micro) Ouvert, Col 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15300562 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 3529
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Requires
Film pour fenêtres
Utilisez ces XRF jetables fermés X-Cell Godets d'échantillonnage pour une analyse XRF rapide, fiable et reproductible d'échantillons liquides.
  • Une ouverture pour l'acheminement rapide d'échantillons liquides.
  • Compatible avec les principaux fournisseurs de spectromètres XRF.
  • Disponible en diamètres extérieurs de 31 mm, 40 mm et 43 mm.
  • Construction en polyéthylène sans contaminants.
  • Colliers disponibles pour fixer le film de protection à la tasse et ainsi renforcer la sécurité.
Cole-Parmer™ Les X-Cells sont utilisées dans le monde entier pour l'analyse rapide, fiable et reproductible d'échantillons liquides dans les spectromètres XRF.
  • Ils sont conçus pour s'intégrer aux principaux fournisseurs de spectrophotomètres XRF, tels que PANalytical , Rigaku, Bruker , et Thermo Instruments.
  • Sa construction en polyéthylène durable est généralement résistante aux acides, aux bases et à la plupart des produits chimiques organiques, à l'exception des hydrocarbures halogénés.
  • Le système breveté fermé X-Cell Sa conception comprend un joint à ouverture rapide pour l'évacuation des échantillons volatils et un réservoir pour recueillir les liquides qui se dilatent par l'orifice d'évacuation.
  • Cela assure à l'analyste une fenêtre large et lisse pour une précision accrue, tout en le protégeant des débordements dans les spectromètres à optique inversée.
  • La surface rugueuse à l'intérieur du réservoir facilite l'étiquetage.
  • Chaque fermé X-Cell se compose d'une coupelle et d'un anneau à clipser.
  • Pour les prélèvements liquides de routine, le gobelet est rempli de liquide, un morceau de film est étalé sur le dessus, puis l'anneau de retenue est enfoncé sur le gobelet pour former une fenêtre large en forme de tambour.
    • La cellule est retournée et, si nécessaire, le bouton-poussoir à l'arrière peut être poussé pour rompre le joint et permettre l'évacuation des bulles d'air emprisonnées et du liquide en expansion pendant l'analyse de l'échantillon.
    • Le rempli X-Cell est ensuite positionné dans le masque du spectromètre.
  • Utilisez l'insert sans bulles avec la cellule liquide XRF 3527 (04576-05) de 40 mm pour empêcher l'air emprisonné de former une bulle sous le film de la fenêtre lorsque la cellule est à la verticale.
    • L'insert est enfoncé dans la cellule avant l'ajout de l'échantillon et forme une étagère en forme de cône inversé sous laquelle des bulles d'air peuvent être piégées une fois la cellule remplie et scellée.
Informations sur la commande
Versions d’applications spéciales, y compris le micro X-Cell de 31 mm—avec une fenêtre centrée de 6,3 mm pour les petits échantillons dangereux ou sensibles à l’air—et cellule de 43 mm pour les analyseurs de soufre Horiba™ également disp
Spécification
À utiliser avec (équipement) Spectromètres XRF
Type Cupule d’échantillon
Diamètre (impériale) 1,2 in
Diamètre (métrique) 31 mm
À utiliser avec (application) Analyse XRF
Matériau Polyéthylène
Quantité 100 Pk.
Type de la partie supérieure Fermé