Learn More
SPEX CertiPrep™ OdorEroder
Code produit 15286106 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
15286106 100 g 100g
15296106 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15286106 Fournisseur SPEX CertiPrep™ Code fournisseur ODER100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Neutralise efficacement une large gamme d’odeurs chimiques dans le laboratoire
  • Les billes violettes non toxiques et écologiques piègent les odeurs et les transforment en composés inoffensifs qui restent piégés dans les microbilles
  • Au fur et à mesure que les odeurs sont piégées, les microbilles commencent à devenir marron
Spécification
À utiliser avec (application) Neutralise efficacement une large gamme d’odeurs chimiques dans le laboratoire
Volume (métrique) 100 g