Learn More
SPEX CertiPrep™ Laveur/sécheur de pipettes
Code produit 15236376 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
91,4cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
15236376 91,4cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15236376 Fournisseur SPEX CertiPrep™ Code fournisseur PIPWASH1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1586.85€
    1399.13€ / 1 pièces
    Économisez 187.72€
    11% de réduction
Expédition estimée: 20-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Permet un lavage rapide et complet des pipettes volumétriques de classe A.
Caractéristiques principales
  • Peut contenir jusqu'à 23 pipettes à la fois.
  • En polyéthylène durable
  • Nettoie les pipettes simultanément à l’intérieur et à l’extérieur
  • La conception compacte occupe un espace de paillasse minimal
  • 23 porte-pipettes coniques en plastique peuvent accueillir des pipettes de 0,5 à 250 mL.
Très simple d’utilisation
  • Rapide et simple à charger
  • La conduite d’eau comprend une vanne ON/OFF indépendante
  • La conduite d’eau peut être connectée à la ligne de vide pour le séchage
  • Légère et compacte, la laveuse/sécheuse se glisse dans un évier ou sur une paillasse de laboratoire.
Accessoires en option
  • Le bassin et la pompe sont disponibles séparément.  (PIPBASIN-1, PIPPUMP-115V, PIPPUMP-230V)
  • Les solutions de lavage ou les surfactants peuvent être utilisés avec la configuration bassin/pompe
  • Capacité de pompage : 205 gal./h à 3,2 psi.
Spécification
À utiliser avec Compatible avec les pipettes de 0,5 à 250 mL
Hauteur (impériale) 36 po
Hauteur (métrique) 91,4cm
Description Laveuse de pipettes
Matériau Polyéthylène
À utiliser avec (application) Permet un lavage rapide et approfondi des pipettes volumétriques de classe A
Comprend Conduite d’eau
Largeur (impériale) 12 po
Largeur (métrique) 30,48cm
Type de produit Laveur / sécheur de pipettes