Learn More
SPEX™ SamplePrep Accessoires Mill™ / congélateur 6770 : Jeu de flacons
Pour une utilisation avec le congélateur Spex SamplePrep / broyeur cryogénique Mill
Marque: SPEX™ SamplePrep 6754
Description
Kit de flacons 6751
- Capacité de l’échantillon : 0,5 à 4,0 ml
- Constitue un flacon complet plus trois parties centrales de rechange
- Inclut un impacteur en acier inox, deux bouchons d’extrémité et quatre cylindres centraux en polycarbonate (6751C4)
- Composants individuels disponibles
Spécification
| Ensemble extracteur et ouvre-flacons | |
| Broyeur cryogénique pour congélateur / broyeur Spex SamplePrep | |
| 0,5 à 4 ml |
| Idéaux pour retirer les bouchons d’extrémité des cylindres centraux des petits flacons de broyage | |
| 0,01 à 0,13 oz |