Learn More
Cole-Parmer™ Flacons en plastique pour haute énergie Mixer/Mill™ Broyeurs
Code produit 15390502 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Change view
Click to view available options
Matériau:
Polycarbonate
Polypropylène
Diamètre (métrique):
1,27 cm
1,9 cm
3,18 cm
Longueur (métrique):
5,08 cm
50,8 mm
7,62 cm
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Diamètre (métrique) Longueur (métrique) unitSize
15390502 Polycarbonate 1,27 cm 5,08 cm 100 pièces
15310512 Polycarbonate 1,9 cm 50,8 mm 100 pièces
15380522 Polypropylène 3,18 cm 7,62 cm 100 pièces
15300512 Polypropylène 1,9 cm 5,08 cm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15390502 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 3116PC
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Utilisez ces flacons en plastique avec une énergie élevée Mixer/Mill™ broyeurs pour pulvériser et mélanger les échantillons.
  • Convient pour une utilisation avec Cole-Parmer™ Mixer/Mill™ Broyeurs à billes à haute énergie.
  • Commandez des billes de méthacrylate à utiliser avec des flacons en plastique jetables.
Spécification
Type de produit Flacon de broyage
Capacité (impériale) 0,16 oz.
Capacité (métrique) 5 mL
Composition Élément C
Diamètre (impériale) 0,5 in
Diamètre (métrique) 1,27 cm
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Idéal pour la pulvérisation de matériaux mous et cassants et pour le mélange de liquides et de poudres, ainsi que le broyage des boues
À utiliser avec (équipement) Mélangeurs / Broyeurs 8000 D et 8000 M
Dureté 1,5
Hauteur (impériale) 2 po
Hauteur (métrique) 5,08 cm
Capacité 1 bille de broyage en acier de 0,37 po
Longueur (impériale) 2 po
Longueur (métrique) 5,08 cm
Matériau Polycarbonate
Volume d’échantillon (impérial) 0,06 oz.
Volume d’échantillon (métrique) 2 mL