Learn More
Cole-Parmer™ Coffret de flacons pour haute énergie Mixer/Mill™ Broyeurs
Code produit 12508706 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Change view
Click to view available options
Matériau:
Acier durci
Acier inoxydable
Agate
Céramique d’alumine
Doublé de carbure de tungstène
Zirconium
Diamètre (métrique):
1,27 cm
1,9 cm
5,7 cm
5,71 cm
5,72 cm
6,03 cm
6,35 cm
Hauteur (métrique):
2,54 cm
4,76 cm
5,08 cm
6,83 cm
6,98 cm
7,62 cm
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) unitSize
12508706 Zirconium 6,35 cm 6,83 cm 1 pièce
15350512 Acier durci 1,9 cm 4,76 cm 1 kit
15320512 Acier durci 1,27 cm 2,54 cm 1 kit
15370512 Doublé de carbure de tungstène 1,9 cm 5,08 cm 1 kit
15380512 Céramique d’alumine 5,7 cm 6,98 cm 1 kit
15349681 Acier durci 5,72 cm 7,62 cm 1 kit
12528706 Acier inoxydable 5,72 cm 7,62 cm 1 pièce
15330522 Acier durci 6,03 cm 7,62 cm 1 kit
12548706 Agate 5,71 cm 6,98 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 12508706 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 8005
Utilisez ce kit de flacons avec des produits à haute énergie Mixer/Mill™ broyeurs pour pulvériser et mélanger les échantillons.
  • Concasser, broyer et moudre divers matériaux.
  • Optimisez les performances de votre Cole-Parmer™ Freezer/Mill™ broyeurs avec une large gamme de jeux de flacons adaptés à votre application.
Spécification
Type de produit Jeu de flacons pour broyage
Diamètre (impériale) 2,5 in
Diamètre (métrique) 6,35 cm
À utiliser avec (équipement) Mélangeurs / broyeurs 8000 D, 8000 M
Hauteur (impériale) 2,69 po
Hauteur (métrique) 6,83 cm
Comprend Deux billes de broyage de 1/2 po
Matériau Zirconium