Learn More
Cole-Parmer™ Coffret de flacons pour haute énergie Mixer/Mill™ Broyeurs
Code produit 15350512 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Change view
Click to view available options
Matériau:
Acier durci
Acier inoxydable
Agate
Céramique d’alumine
Doublé de carbure de tungstène
Zirconium
Diamètre (métrique):
1,27 cm
1,9 cm
5,7 cm
5,71 cm
5,72 cm
6,03 cm
6,35 cm
Hauteur (métrique):
2,54 cm
4,76 cm
5,08 cm
6,83 cm
6,98 cm
7,62 cm
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) unitSize
15350512 Acier durci 1,9 cm 4,76 cm 1 kit
15320512 Acier durci 1,27 cm 2,54 cm 1 kit
15370512 Doublé de carbure de tungstène 1,9 cm 5,08 cm 1 kit
15380512 Céramique d’alumine 5,7 cm 6,98 cm 1 kit
15349681 Acier durci 5,72 cm 7,62 cm 1 kit
12508706 Zirconium 6,35 cm 6,83 cm 1 pièce
12528706 Acier inoxydable 5,72 cm 7,62 cm 1 pièce
15330522 Acier durci 6,03 cm 7,62 cm 1 kit
12548706 Agate 5,71 cm 6,98 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15350512 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 3127
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Utilisez ce kit de flacons avec des produits à haute énergie Mixer/Mill™ broyeurs pour pulvériser et mélanger les échantillons.
  • Concasser, broyer et moudre divers matériaux.
  • Optimisez les performances de votre Cole-Parmer™ Freezer/Mill™ broyeurs avec une large gamme de jeux de flacons adaptés à votre application.
Spécification
Type de produit Jeu de flacons pour broyage
Capacité (impériale) 0,16 oz.
Capacité (métrique) 5 mL
Composition Fe, Cr, Si, Mn, C
Diamètre (impériale) 0,74 in
Diamètre (métrique) 1,9 cm
À utiliser avec (application) Idéal pour le broyage général
À utiliser avec (équipement) Mélangeurs / broyeurs 8000 D, 8000 M
Dureté 5,5 à 6
Hauteur (impériale) 1,87 po
Hauteur (métrique) 4,76 cm
Comprend Cylindre central, deux bouchons à insérer et une bille en acier de 0,25 po
Matériau Acier durci
Volume d’échantillon (impérial) Broyage : 0,01 à 0,03 oz., mélange : 0,06 oz.
Volume d’échantillon (métrique) Broyage : 0,5 à 1 ml, mélange : 2 mL
Poids (impériale) 0,002 lb
Poids (métrique) 1 g
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.