Learn More
Cole-Parmer™ XRF Spec-Caps™ Tasses
Code produit 15360542 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
30 mm
31 mm
33 mm
38 mm
Hauteur (métrique):
8 mm
9 mm
Quantité:
1 000/paquet
100/paquet
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) Quantité unitSize
15360542 33 mm 8 mm 100/paquet 100 pièces
15300552 38 mm 9 mm 100/paquet 100 pièces
15310552 38 mm 9 mm 1 000/paquet 1000 pièces
15390542 31 mm 8 mm 1 000/paquet 1000 pièces
15380542 31 mm 8 mm 100/paquet 100 pièces
15340542 30 mm 8 mm 100/paquet 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15360542 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 3615
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Ces XRF Spec-Caps™ Les coupelles facilitent la production de disques d'échantillons de poudre pressée pour les techniques XRF, OES et autres techniques analytiques.
Les cupules en aluminium facilitent la production de disques d’échantillons en poudre compacte pour XRF.
  • Renforce les disques d'échantillons pour les rendre plus résistants à l'écaillage et à la casse.
  • Facilite l’extraction des disques d’échantillons de la couche de granulés.
  • Minimise la contamination lors de la manipulation des échantillons.
  • Protège l’alésage de la couche de granulés des échantillons abrasifs.
  • Des coupelles en aluminium peu profondes et à parois minces forment le fond et les côtés de la pastille finie pour aider à renforcer les pastilles XRF.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Spectromètres XRF
Type Cupule d’échantillon
Description Produit des granulés de 35 mm x 5 mm
Diamètre (impériale) 1,2 in
Diamètre (métrique) 33 mm
Hauteur (impériale) 0,31 po
Hauteur (métrique) 8 mm
Matériau Aluminium
Quantité 100/paquet