Learn More
Cole-Parmer™ Kapton™ Film pour fenêtre XRF
Code produit 12716658 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Kapton
Épaisseur:
0,33 mil
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Épaisseur Conditionnement
12716658 Kapton 0,33 mil 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12716658 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 3511
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Film mince pour fenêtre destiné aux coupelles d'échantillons liquides XRF.
  • Résistant à la chaleur jusqu'à 300 °C (572 °F).
  • Chimiquement insensible à presque tout.
  • Compatible avec X-Cell™ gobelets d'échantillon.
  • Disponible en 0,3 mil (8 μm) épaisseur.
  • Cole-Parmer™ Le film de fenêtre XRF sert de fenêtre d'échantillon sur notre X-Cell coupelles d'échantillonnage, permettant une transmission uniforme des rayons X tout en contenant efficacement l'échantillon liquide.
  • Kapton™ Le film de polyimide est chimiquement imperméable à presque tout, sauf aux solutions alcalines fortes.
  • Il est souvent considéré comme ce qui se rapproche le plus d'un film pour fenêtre XRF à l'épreuve des bombes en raison de son incroyable résistance et de sa résistance à la chaleur à plus de 300 °C (572 °F).
  • Le revêtement de surface à base de phosphate améliore ses caractéristiques de manipulation.
Informations sur la commande
Disponibles dans une variété de matériaux, chaque résistant à une gamme de produits chimiques. Toutes les tailles sont compatibles avec les cupules d’échantillons X-Cell.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Spectromètres XRF
Type Film pour fenêtres
Description Rouleau de film pour vitres
Dimensions (L x l) 50 pi x 2,87 po
À utiliser avec (application) Échantillon de rideau
Longueur (impériale) 50 pieds
Longueur (métrique) 15,2 m
Matériau Kapton
Largeur (impériale) 2,87 po
Quantité 1 rouleau
Plage de températures (métrique) Jusqu'à 300 °C
Épaisseur 0,33 mil
Largeur (métrique) 7,28 cm