Learn More
Cole-Parmer™ XRF Prep-Aid™ Aides au broyage et liants d'échantillons
Code produit 15340552 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Liant en cellulose
Liant en paraffine
UltraBind
Quantité:
150 g
450 g
Conditionnement:
1 pièce
150g
450g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Quantité unitSize
15340552 Liant en cellulose 150 g 150g
15350552 Liant en cellulose 450 g 450g
15360552 UltraBind 150 g 150g
15124097 UltraBind 450 g 450g
15370552 Liant en paraffine 150 g 150g
11957169 Liant en paraffine 450 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15340552 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 3642150
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Préparer les échantillons pour obtenir des résultats reproductibles et exempts de contamination par XRF Prep-Aid™ Adjuvants de broyage et liants pour échantillons.
Idéal pour les échantillons qui s’émiettent ou s’enlèvent par ablation sous la pression.
  • Choisissez les liants sous forme de poudre, de comprimés ou de liquide en fonction de votre application.
  • Une préparation d'échantillons de haute qualité est essentielle pour obtenir des résultats analytiques cohérents et fiables.
  • Les poudres sont idéales pour les échantillons qui s'effritent ou s'ablatent après pressage.
  • Ils se mélangent rapidement et complètement aux échantillons pour former des disques d'échantillons XRF (fluorescence X).
  • Les comprimés constituent un moyen efficace d'ajouter du liant aux disques d'échantillons XRF.
  • Le liquide se mélange facilement à l'échantillon.
Spécification
À utiliser avec (équipement) SamplePrep Mixeurs, SamplePrep Moulins
Type Liant en cellulose
À utiliser avec (application) Échantillons qui s’émiettent ou se détachent après un pressage
Granulométrie ≤ 20 μm
Quantité 150 g