Learn More
Cole-Parmer™ XRF Prep-Aid™ Aides au broyage et liants d'échantillons
Tous les produits SPEX Certiprep ProduitsDescription
Idéal pour les échantillons qui s’émiettent ou s’enlèvent par ablation sous la pression.
- Choisissez les liants sous forme de poudre, de comprimés ou de liquide en fonction de votre application.
- Une préparation d'échantillons de haute qualité est essentielle pour obtenir des résultats analytiques cohérents et fiables.
- Les poudres sont idéales pour les échantillons qui s'effritent ou s'ablatent après pressage.
- Ils se mélangent rapidement et complètement aux échantillons pour former des disques d'échantillons XRF (fluorescence X).
- Les comprimés constituent un moyen efficace d'ajouter du liant aux disques d'échantillons XRF.
- Le liquide se mélange facilement à l'échantillon.
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (équipement) | SamplePrep Mixeurs, SamplePrep Moulins |
| Type | Liant en paraffine |
| À utiliser avec (application) | Échantillons qui s’émiettent ou se détachent après un pressage |
| Granulométrie | ≤ 20 μm |
| Quantité | 150 g |