Learn More
Cole-Parmer™ Liant Prep-Aid™
Code produit 15380552 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Liant en paraffine
Quantité:
450 g
Conditionnement:
450g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Quantité Conditionnement
15380552 Liant en paraffine 450 g 450g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15380552 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 3646450
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Idéal pour les échantillons qui s'émiettent ou se détachent après un pressage.
Idéal pour les échantillons qui s’émiettent ou s’enlèvent par ablation sous la pression.
  • Se mélange rapidement et complètement avec des échantillons de 10 à 25 % en poids pour former des disques d’échantillons XRF
  • Résistance à l’humidité et ne contaminant pas les échantillons
  • Se lie à 200 à 250 disques d’échantillonnage ou fournit une matrice pour 25 à 35 disques d’échantillonnage pris en charge
Liant en cellulose
  • Peut être utilisé comme matrice d’échantillons non diluée avec la technique douille-piston
  • Ne forme pas de pain dans le flacon pendant le stockage
UltraBind&trade ;
  • Peut être utilisé comme matrice d’échantillons non diluée avec la technique douille-piston
  • Résistant à l’humidité et résistant aux fissures et aux enflures lors du stockage
  • Inclut de faibles niveaux de NaCl
Liant en paraffine
  • Forme des disques d’échantillons stables à l’air lorsque le liant cireux scelle la surface contre l’humidité
Spécification
Type Liant en paraffine
À utiliser avec (application) Échantillons qui s’émiettent ou se détachent après un pressage
Granulométrie ≤ 20 μm
Quantité 450 g